Learn More
Bel Art™ Magnetic Bead Separation Racks
Artikelnummer. 16650584 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
PCR-Röhrchenplatte (96-Well)
Röhrchen (2 ml)
Röhrchen (5 oder 15 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16650584
Marke: Bel Art™ F199000002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Powerful racks sequester magnetic beads so that affinity ligands or rinse solutions can be added or decanted in assays.
  • Powerful racks sequester magnetic beads so that affinity ligands or rinse solutions can be added or decanted in assays
  • Powerful magnets quickly secure beads
  • Spring plunger on tube sleeves of 1.5 to 50 mL models allows beads to be sequestered at various heights along the tube wall
  • Simply turn tube for efficient bead mixing
  • 96-well PCR plate model has 24 magnets that snugly hold the plate while attracting beads to the wall of the tubes
  • Flat bottom microplate model has magnets covering entire footprint to accept all standard micro-plates with any number of wells; 6, 12, 24, 48, 96 etc.
  • Racks fit microplates following ANSI standards
  • Clear acrylic allows unobstructed view of tube contents
Spezifikation
Produkttyp Magnetic Bead Separation Rack
Array 2 x 5
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Aufnahmevermögen Röhrchen (2 ml)
Material Neodym-Magnete, Acryl
Positionen 10
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) General Laboratories, Immunology, Proteomics, Genomics, Separation Methods
Breite (metrisch) 102 mm
Höhe (metrisch) 38 mm