Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Iceware Eisbehälter
Die leichten Eisbehälter zeichnen sich durch hervorragende Isolationseigenschaften zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben aus.
Marke: Bel-Art™ M18848-2001
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Lightweight ice buckets have excellent insulating properties for keeping temperature sensitive samples in an optimal environment
- Temperaturbereich: -196 bis +100 °C (-321 bis +212 °F)
- Geeignet für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
- Nicht schwitzend
- Undurchdringbar für Feuchtigkeit und Gerüche
- Die Konstruktion aus Polymerschaum gewährleistet eine höhere chemische Beständigkeit
- Unter normalen Bedingungen bruchsicher
- Einfacherer Transport dank Bördelkante
- Durch Schnitte im Deckel können Öffnungen für Thermometer, Kühlungsspulen, Kolben usw. erzeugt werden.
- Erhältlich in zwei Größen: 2.5 l-Behälter haben einen Durchmesser von 22.2 cm am Rand und eine Höhe von 12.0 cm (8.75 × 4.75 in.); 4.0 l-Behälter haben einen Durchmesser von 21.5 cm am Rand und eine Höhe von 17.0 cm (8.5 × 6.7 in.)
- Runde, schwimmende Gestelle sind für 1.5 und 15 ml-Röhrchen erhältlich
Spezifikation
12,7 cm | |
Rim: 22.2 cm | |
Ideal für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Proben in Eis, Alkohol-Slurrys, Wasserbädern usw. | |
PVC | |
Blau | |
-196 bis 93 °C |
5 in. | |
1,5 und 15 ml-Röhrchen | |
Blue, With Lid Dia. x H: 22.2 x 12.0cm (8.75 x 4.75 in.) | |
Eisbehälter mit Deckel | |
2,5 l |