Learn More
Bel-Art™ Gitterstützständer
Description
- Verlängerter Sockel und drei gleichmäßig verteilte, starre Aluminium-Stützstangen
- Beschwerter Polypropylen-Sockel für den Einsatz unter stark korrosiven Bedingungen
- Fleckenbeständig und bietet maximale Stabilität
- Wird mit drei massiven Aluminiumstangen geliefert, die fest im Sockel verschraubt sind.
- Wird verwendet mit Bel-Art Klemmen mit Teilenummer H18354-0000 und H18350-0000
Order Info
Horizontale Stangen separat erhältlich
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen, Aluminium |
| Höhe (metrisch) | 72,5 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 122 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Basis | 8,46 in. |
| Breite (metrisch) Basis | 21.48 cm |
| Enthält | Drei gleichmäßig verteilte Aluminiumstäbe |
| Produkttyp | Gitterstützständer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bel-Art klemmen |
| Menge | 1 |