Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Etikett
Artikelnummer. 11592463 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Isopropanol
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Alle Flaschen sind nur zum Dispensieren und nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen. Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln.
Artikelnummer. 11592463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle Flaschen sind nur zum Dispensieren und nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen. Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln.
Includes
Die Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett sind mit den Codes und Symbolen des Department of Transportation (DOT) sowie der National Fire Protection Association (NFPA) und des Chemical Abstract Service (CAS), Schutzausrüstungssymbolen sowie Informationen zu den Zielorganen bedruckt.
Die Flaschen aus Polyethylen mit Polypropylen-Verschlüssen gewährleisten auslaufsicheres Dosieren.
  • Flaschen mit gut ablesbarem Aufdruck
  • Die Flasche mit 53 mm (2 in.) weiter Öffnung lässt sich einfach nachfüllen
  • Aus lichtdurchlässigem, lösungsmittelbeständigem LDPE
  • Die Natriumhypochloritflasche ist aus weißem LDPE gefertigt, um einen Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm zu gewährleisten
  • Toluol wird in einer roten LDPE-Flasche geliefert
  • Mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen
  • Die Flaschen sind einzeln oder in verschiedenen Sortimentspackungen für Wasser, Aceton, Methanol, Isopropanol, Toluol und Ethanol erhältlich
Compliance
Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aceton
Material Polyethylen, Polyethylene
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Wide, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Wash Bottle (Acetone)
Chemical Label Acetone
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar