Learn More
Bel Art™ Lab Companion Vakuum-Exsikkator im Schrankstil, transparent
Artikelnummer. 15605439
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
23 l
35 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15605439 23 l 1 Stück
15369807 35 l 1 Stück
17492883 11 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15605439 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F424004021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 CHF
    1348.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 326.99 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Der transparente Exsikkator sorgt für die Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzsparenden Würfel.
  • Sie können ein Vakuum von 29 in.-Hg über 72 Stunden bei Raumtemperatur aufrechterhalten und bleiben gasdicht, was eine zuverlässige Lagerung oder Durchführung von Experimenten über längere Zeiträume ermöglicht.
  • Viton™ Das 3-Wege-Ventil ermöglicht ein gleichmäßiges und konstantes Anziehen, Ablassen oder einen gleichmäßigen Gasaustausch des Vakuums.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarbene UV-Schutzmodelle blockieren 100 % der UVA-, UVB- und UVC-Strahlung, um Schäden oder Verfärbungen lichtempfindlicher Proben zu minimieren.
  • Geeignet für alle Staubsauger mit einer Luftfördermenge von mindestens 1,5 cu. ft. pro Minute (CFM).
  • Die aus einem Teil hergestellte Konstruktion (außer der Tür) ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinem Auslaufen und außergewöhnliche Langlebigkeit
  • Die Schrankausführung bietet ein Maximum an nutzbaren Platz
  • Die Tür mit Scharnieren ist leicht zugänglich; die integrierten Verriegelungslaschen sichern die Tür, wenn sie nicht unter Vakuum steht
  • Die analoge Vakuumanzeige in der Vordertür ermöglicht die Überprüfung des Vakuumniveaus auf einen Blick
  • Perforierte Einlegeböden können neu positioniert werden, um verschiedenen Lagerungsanforderungen gerecht zu werden (zusätzliche Einlegeböden separat erhältlich)
  • Integrierte Anschlüsse ermöglichen die Befestigung von bis zu 3 zusätzlichen Ventilen (separat erhältlich)
  • Das stapelbare, platzsparende Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
  • Acht Modelle zur Auswahl; Innenvolumen 11, 23, 35 und 45 Liter in klarem oder UV-undurchlässigem Bernstein.
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Türtyp Aufklappbar
Enthält Trockenmittelbehälter, 2 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät
Max. Einschublast 5 kg
Anzahl Einschübe 2/4
Modell Schrank
Volumen (angloamerikanisch) 0,8 cu. ft.
Volumen (metrisch) 23 l
Abmessungen (T x B x H) innen 14,37 x 13,6 x 9,75 in. (36,5 x 34,6 x 24,6 cm)
Breite (angloamerikanisch) 16,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 11,6 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 13,6 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Breite (metrisch) Tür 29.5 cm
Innenbreite (metrisch) 34.6 cm
Höhe (metrisch) 28 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (angloamerikanisch) Türöffnung 9,6 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 9,75 in.
Höhe (metrisch) Türöffnung 24.5 cm
Innenhöhe (metrisch) 24.6 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,62 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 14,37 in.
Tiefe (metrisch) 39.7 cm
Innentiefe (metrisch) 36.5 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 15,62 in.
Innendurchmesser (metrisch) Exsikkator
Außendurchmesser (metrisch) 39.67 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 18 lb.
Gewicht (metrisch) 8.2 kg