Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Einseitiger elektrischer Tischbrenner Labware Trockner
Artikelnummer. 30193478
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
42,5 x 19 x 57.7 cm
Enthält:
2 Körbe, 38 Zapfen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Enthält Packungsgröße
30193478 42,5 x 19 x 57.7 cm 2 Körbe, 38 Zapfen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30193478 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F188192302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 CHF
    1392.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 337.15 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine kompakte Bauweise und beschleunigt die Trocknung von Laborgeräten durch warme, zirkulierende Luft.
Sparen Sie Platz auf der Arbeitsfläche, indem Sie einseitige Modelle an die Wand stellen.
  • 400 W Trocknungsleistung lassen die erwärmte Luft sanft in und um die Textilien zirkulieren, um die Trocknungszeit zu verkürzen.
  • Drehknopf zur Temperaturwahl mit drei Stufen: hoch, mittel und niedrig
  • Die Ein-/Ausschalttaste leuchtet im Betrieb.
  • 8 Ampere bei 120 V, Leitungsschutzschalter und separate Thermosicherung schützen das Gerät vor Überhitzung.
  • Die Effizienz wird durch einen austauschbaren Polyurethanschaumfilter verbessert.
  • Leiten Sie den Luftstrom um, indem Sie Stopfen anstelle von Stiften in ungenutzte Stiftlöcher einsetzen.
  • Stabile Standfüße mit hervorragender Balance; können auf jeder ebenen Fläche platziert werden.
  • Herausnehmbare Polypropylen-Körbe zur Aufbewahrung von kleinen Laborgeräten und zusätzlichen Wäscheklammern
  • 120 V
  • Zwei- oder dreistufige Option
  • In den Körben werden kleine Glaswaren wie Reagenzgläser und Pipetten aufbewahrt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Laborglaswaren
Material ABS
Positionen 40
Form Quadratisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 42,5 x 19 x 57.7 cm
Länge (metrisch) 42.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 22,7 in.
Elektrische Anforderungen 230 V
Enthält 2 Körbe, 38 Zapfen
Produkttyp Einseitiger elektrischer Wäschetrockner
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 57.7 cm
Array 38 x 1
Breite (metrisch) 19 cm