Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Zubehör für per Hand bedienbaren Koloniezähler: Ersatzmarker
Zur Verwendung mit per Hand bedienbarem SP Scienceware™ Koloniezähler
15.40 CHF - 18.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ersatzstift |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Funktioniert auf Kunststoff oder Glas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Scienceware™ Koloniezähler |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973132
|
Bel-Art™
H37862-0102 |
Schwarz |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15331252
|
Bel-Art™
H37862-0152 |
Rot |
18.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Handgerät-Koloniezähler und -system (07-910-018 und 07-910-022).
Spezifikation
Ersatzstift | |
Funktioniert auf Kunststoff oder Glas | |
Scienceware™ Koloniezähler |