Learn More
Bel-Art™ Sleeve and glove, Bel-Art, Scienceware, Compatible Large, Size: 10, 1 Pair/Pk.
Artikelnummer. 11765084 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
:
Groß (Größe 10)
Artikelnummer. 11765084
Marke: Bel-Art™ H500290000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit der Scienceware tragbaren Handschuhbox oder beliebigen Handschuhboxen mit 6 Zoll großen Handschuhanschlüssen
  • Aus langlebigem Neopren
  • Schutz vor eindringenden Gasen, Flüssigkeiten oder festen Substanzen
  • Verwendung mit Klemmring, Teilenr. 03-421-102
  • Groß, Größe 10
  • 1 Paar/Pk.
Spezifikation
Farbe Black
Hand Specific
Latex Free No
Material Bonded Neoprene
Produkttyp Glove Box Gloves
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 18 mil
Dicke (metrisch) 0.4572 mm