Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Desi-Can™ wiederverwendbarer Trockenmittelbehälter
Artikelnummer. 11812432
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11812432 10,1 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11812432 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F420460000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Behälter eignen sich für den Einsatz in Schränken, Behältern, Werkzeugkästen, Kamerataschen und anderen Bereichen zur Verhinderung von Rost und Feuchtigkeit. Sie enthalten Kieselgel zur wirksamen Feuchtigkeitsaufnahme durch Perforationen in der Aluminiumhülle.
For use in closets, containers, tool boxes, camera cases and other storage areas to prevent rust and moisture, these canisters contain silica gel to effectively absorb moisture through perforations in the aluminum case
  • Ein Behälter mit wiederverwendbarem Desi-CAN-Behälter sorgt für einen sicheren Feuchtigkeitsgehalt in 0,09 Kubikmeter (3 Kubikfuß) des Platzes
  • Kann für eine unbegrenzte Lebensdauer in einem Ofen bei 121°C (250°F) in ca. 3 Stunden regeneriert werden
  • Das Monitorfenster wird blau angezeigt, wenn es aufgeladen ist, und rosa, wenn es gesättigt ist
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 10,1 cm
Material Silica Gel
Höhe (metrisch) 1,27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Produkttyp Exsikkatorbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Desi-Can
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält cobalt dichloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride