Learn More
Bel-Art™ F 37851 CUBE 2UBES, 2,2 ML EINEZLEN, BULK, PP UNSTERIL (1000 STüCK)
Zum Pipettieren von 2.2 ml pro Röhrchen im 8 x 12-Raster, 96 Well-Format
Marke: Bel-Art™ F37851-1000
Additional Details : Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten automatisierten Liquid-Handling-Systemen
- Kann bis zu 14,000 U/min zentrifugiert werden
- Aus Polypropylen hergestellt; kann bis -20 °C eingefroren werden
- Kompatibel mit Beckman Biomek 1000, Tecan, Hamilton und anderen Roboterarbeitsplätzen
- Jedes Röhrchen hat eine Kapazität von 2.2 ml oder 211 ml pro Gestell mit 96 Röhrchen
- Zur Verwendung mit 03-421-152 Gestell und 03-421-151 Deckelstreifen
Spezifikation
2,2 ml | |
Automatisiertes Liquid-Handling-System und Zentrifugation bis zu 14000 U/min, Beckman BioMek 1000, Tecan, Hamilton und andere Roboterarbeitsplätze | |
1000 | |
Nicht steril | |
Cube 2ube™ Röhrchen |
Polypropylen | |
1000 | |
Großpackung | |
0,074 oz. | |
14.000 U/min |