Learn More
Bel-Art™ Clear Graduated Cylinders
Artikelnummer. p-4754974 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
0,1 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30193476
Marke: Bel-Art™ F286910000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
No concave meniscus, makes the raised numeral, single scale, graduations simple to interpret.
  • Made from clear TPX
  • Shatter-proof
  • Wide octagonal base prevents tipping and rolling
  • Chemical and heat resistant to 177°C (350°F)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Kunststoff
Toleranz Chemical, Heat Resistant
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.7 in.
Umfang Einzeln
Graduierungen 0,5 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 0.5 mL
Form Rund
Base Type Achteckig
Höhe (angloamerikanisch) 7.5 in.
Höhe (metrisch) 190.5 mm
Typ Messzylinder
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.