Learn More
Bel-Art™ Klare Messzylinder
Artikelnummer. 30193477
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
0,1 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
30193477 100 ml 1 ml 1 Stück
30193476 25 ml 0,5 mL 1 Stück
30193423 10 ml 0,1 mL 1 Stück
17824728 50 ml 1 ml 1 Stück
17834728 250 ml 2 mL 1 Stück
17844728 500 ml 5 ml 1 Stück
30193431 1000 mL 10 ml 1 Stück
30193436 2000 mL 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30193477 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F286930000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kein konkaver Meniskus, daher sind die erhabenen Ziffern, die einfache Skala und die Graduierungen leicht zu interpretieren.
  • Hergestellt aus klarem TPX
  • Bruchsicher
  • Die breite, achteckige Basis verhindert Umkippen und Wegrollen.
  • Chemikalien- und hitzebeständig bis 177 °C (350 °F)
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Kunststoff
Toleranz Chemikalien- und hitzebeständig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Umfang Einzeln
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 1 mL
Form Rund
Base Type Achteckig
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254 mm
Produkttyp Messzylinder