Learn More
Bel-Art™ Klare Messzylinder
Artikelnummer. 30193476
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
0,1 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
30193476 25 ml 0,5 mL 1 Stück
30193423 10 ml 0,1 mL 1 Stück
17824728 50 ml 1 ml 1 Stück
17834728 250 ml 2 mL 1 Stück
30193477 100 ml 1 ml 1 Stück
17844728 500 ml 5 ml 1 Stück
30193431 1000 mL 10 ml 1 Stück
30193436 2000 mL 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30193476 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F286910000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kein konkaver Meniskus, daher sind die erhabenen Ziffern, die einfache Skala und die Graduierungen leicht zu interpretieren.
  • Made from clear TPX
  • Shatter-proof
  • Wide octagonal base prevents tipping and rolling
  • Chemical and heat resistant to 177°C (350°F)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Kunststoff
Toleranz Chemical, Heat Resistant
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.7 in.
Umfang Einzeln
Graduierungen 0,5 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 0.5 mL
Form Rund
Base Type Achteckig
Höhe (angloamerikanisch) 7.5 in.
Höhe (metrisch) 190.5 mm
Produkttyp Messzylinder