Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ Flaschenbürste
Artikelnummer. 11787308
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
37 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11787308 37 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11787308 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F170680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.10 CHF
    52.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.13 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Hartholzgriff. Dank des Schwenkkopfs lassen sich mit der Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ Flaschenbürste Flaschen und Kolben mit schwer erreichbaren Innenwindungen und Rundungen sorgfältig reinigen.
Attached to hardwood handle. Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ Bottle Brush's swiveling pivot head on thoroughly cleans bottles and flasks with difficult inside curves and corners.
  • Die in Holz eingelassenen Naturborsten führen nicht zu Kratzern an Glasoberflächen
  • Der Schwenkkopf passt durch jede Öffnung mit einem Innendurchmesser von mindestens 24 mm (1 in.)
  • Der Bürstenkopf ist leicht konvex und misst 45 mm (L) x 21 mm (B), die Borsten sind 8 mm lang
  • Der Bürstenkopf ist an einem Stiel aus Hartholz mit einem Durchmesser von 7 mm befestigt
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Borstenmaterial Natural
Bristle Type Stiff
Color-coded No
Griffmaterial Holz
Grifftyp Round
Spitzentyp Bent
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwenden Sie diese Bürste, um alle Arten von tiefen Gefäßen zu reinigen, gut geeignet für Restaurant-Küchen, Labore mit Rundkolben, Werkstätten und Einrichtungen, die einen kleinen, präzise bedienbaren Reinigungskopf benötigen
Länge (angloamerikanisch) Griff 13 in.
Länge (metrisch) 37 cm
Länge (metrisch) Griff 33 cm