Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklave-Handschuhe
Artikelnummer. p-144199 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Stulpenlänge (angloamerikanisch):
11 in.
Packungsgröße:
1 Paar
Das Produkt ist nicht wasserfest und nicht für den Umgang mit Trockeneis geeignet.
Artikelnummer. 10762682
Marke: Bel-Art™ H132010001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt ist nicht wasserfest und nicht für den Umgang mit Trockeneis geeignet.
Weiche, geschmeidige Baumwoll-Frotteehandschuhe sind ideal für den Umgang mit heißen Gegenständen aus dem Autoklav oder Ofen geeignet und schützen vor Temperaturen bis zu 450 °F (232 °C).
Schützt Hände und Unterarme bis zu 232 °C. Weiches, geschmeidiges Frottee-Tuch aus reiner Baumwolle SP Scienceware™ Clavies™ Autoklav-Handschuhe eignen sich hervorragend für die Handhabung heißer Gegenstände aus dem Autoklav oder Ofen oder für anderen Hitzeschutz.
  • Ideal zum Entfernen heißer Gegenstände aus einem Autoklav oder Ofen
  • Hitzebeständig bis zu 232 °C
  • Ersetzt gefährliche Asbesthandschuhe
  • Verlängerte Stulpe für zusätzlichen Unterarmschutz erhältlich
  • Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und sollten nicht im Umgang mit Trockeneis verwendet werden
  • Mit der Maschine waschen, an der Luft trocknen oder den Lab-Aire™ II Handschuhhalter (F18931-0000) zum Trocknen auf jedem Lab-Aire™ Trockner verwenden
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Accelerator Free Yes
Anwendungen Laboratory, Industrial
Coating Material Uncoated
Farbe Orange
Latex Free Yes
Material Frottee
Produkttyp Autoklavierhandschuhe
Größe Universal
Modell Full-hand Mitt
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 450 °F
Temperature (Metric) Max 232 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit heißen Gegenständen
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie H13201.
Länge (angloamerikanisch) 18,5 in.
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 47 cm
Stulpenlänge (metrisch) 28 cm