Learn More
Bel-Art™ SCHABER PS 232 MM
Glatte und abgerundete Seitenkanten.
Marke: Bel-Art™ H36819-0000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Flache, 5.9 cm (2.5 Zoll) breite Polystyrolklinge
- Leicht gekrümmte, spitz zulaufende Kante
- Hergestellt aus Materialien in FDA-Qualität für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
Spezifikation
Starrer Meißel-Schaber | |
Glatte und abgerundete Seitenkanten | |
4.25 Zoll | |
10,8 cm |
Spitz zulaufend | |
9.125 Zoll | |
23,2 cm |