Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Buchner Tischtrichter
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Enthält:
Feststehenden Platten mit mittlerer Porosität (10,25 in.)
Feststehenden Platten mit mittlerer Porosität (18 in.)
Perforierte feststehende Platte (18 in)
Wechselplatte mit mittlerer Porosität (18 in)
Oberer Durchmesser (metrisch):
26 cm
45,7 cm
457 mm
Höhe (metrisch):
20.3 cm
285,75 mm
285,75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm (0.50 in.) I.D. tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
- Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid, HDPE, 6.4 mm (0.25 in.) thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used
- Fritware Porous Filter Plates available in two porosities (medium and coarse), medium is 45 to 90 microns while the coarse is 90 to 130 microns use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm (0.1875 in.) thick HDPE with 4.8 mm (0.1875 in.) perforations on 11 mm (0.4375 in.) centers
- Perforated Filter Plates available in two versions (fixed or removable), fixed for coarse filtration or use with a cloth or paper filter, removable for use in precious metals recovery, use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Rim to Plate: 8 in. (20.3 cm)
- Use the Funnel Trowel (F36820-0118) to quickly and efficiently smooth fissures appearing during the filtration process
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45,7 cm |
| Kapazität (metrisch) | 45.87 L |
| Material | Polyethylene |
| Höhe (metrisch) | 285,75 mm |
| Beschreibung | Funnel with Medium Porosity Fixed Plate (18 in.) |
| Enthält | Feststehenden Platten mit mittlerer Porosität (18 in.) |
| Porosität | Medium |
| Porengröße | 45 to 90μ |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 125°F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 52°C |
| Mehr anzeigen |