Learn More
Bel-Art™ Sicherheitsbeutel für Biogefahrenstoffe und scharfe Gegenstände
Description
- Der Beutel bleibt durch Falten der unteren Klappen oval geöffnet
- Nach dem Befüllen schließen und verriegeln sich die oberen Klappen für eine sichere Entsorgung
- Der stabile Kartonbeutel ist 10 mil dick und widersteht dem Durchstechen durch scharfe Gegenstände.
- Symbol für biologische Gefahrenstoffe aufgedruckt
- Maße: 14 x 33 cm (5,5 x 13 in.) flach
Order Info
Sicherheitstaschenständer (22-197-061) separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1100 cc |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,29 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Sammlung und Entsorgung von scharfen Gegenständen |
| Material | Wellpappe |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |