Beschreibung
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
- Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
- Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
- Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise/Design | Printed Biohazard Symbols |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.4 gal. |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Ja |
| Höhe (metrisch) | 28 cm |
| Breite (metrisch) | 22 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,5 in. |
| Dicke | 0.07 mm |
| Mehr anzeigen |