Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück
Diese Verbindungsstücke gewährleisten eine dichte, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit unterschiedlichem Innendurchmesser (I.d.).
Brand: Bel-Art™ H19558-0000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
- Die Konstruktion aus chemisch beständigem Polypropylenkunststoff eignet sich für zahlreiche Flüssigkeiten oder Gase
- Die FDA-konforme Qualität eignet sich für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetikartikeln
- Autoklavierbar
Specifications
Schlauchtülle | |
Polypropylen | |
Reduktionsverbindungsstück |
Ja | |
4.7 bis 6 mm | |
Durchsichtig |