Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4.7 bis 6 mm
4.7 bis 9.5 mm
6 bis 12,7mm
9.5 bis 12.7 mm
Für Schläuche mit 9 x 6 mm I.D.
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Chemikalienbeständiger Polypropylenkunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
- FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.25 bis 0.375 in. |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Schläuche mit 9 x 6 mm I.D. |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Anschlussgröße | 57 x 18mm |
| Enthält | Reduzierstück |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Reduktionsverbindungsstück |