Learn More
Bel-Art™ Automatische Selbstnullungs-Büretten
Artikelnummer. 15204359 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15204359 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15204359 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H379180111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit gut ablesbaren blauen Graduierungen vor weißem Hintergrund
  • Das Zufuhrende ist in einen Kunststoffabsperrhahn mit Druckknopf eingebaut, der eine tröpfchenweise Zufuhr ermöglicht
  • Die kleine Schraubklemme passt die Tropfgeschwindigkeit entsprechend des Tritrationsbedarfs an
  • Das Füllrohr aus Polyethylen reicht vom oberen Ende der Bürette in das Flaschenreservoir
  • Die Genauigkeit der Graduierung entspricht Klasse B
  • Die Glasbürette hat 1-10 Teilungen.
  • Flasche, Schraubverschluss und runder Sockel sind aus Polyethylenkunststoff
Spezifikation
Genauigkeit Klasse B
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 21 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.000 ml-Reservoir aus Polyethylen
Material Glas
Graduierungen 0.10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rührplatte
Enthält Polypropylen-Absperrhahn, Polyethylen-Behälter, Füllrohr, Schraubverschluss und Sockel
Umfang Blau
Sperrhahn Nein
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz Klasse B
Gewährleistung Keine
Volumen (metrisch) Reservoir 1000 mL
Typ Automatische Bürette
Class Klasse B