Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ballonflasche, Polypropylen, mit Griffen
Artikelnummer. 15398367
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15398367 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15398367 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F107940050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    124.53 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.47 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Lagerung und Dosierung großer Mengen an Kulturmedien, destilliertem Wasser und anderen Lösungen.
  • Diese robusten Ballonflaschen aus Polypropylen in FDA-Qualität sind 21 CFR 177.1520-konform für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken
  • USP Klasse VI-zertifiziert für Anforderungen der Biotechnologie- und pharmazeutischen Industrie
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Große Griffe für einfachen Transport
  • Alle Komponenten sind bei 121 °C (250 °F) dampfautoklavierbar: beim Autoklavieren Kappen nicht festziehen
  • Der 83 mm-Schraubverschluss enthält eine integrierte Silikondichtung für die positive Abdichtung
  • Der eingegossene Stopfen eignet sich für optionalen, einfach zu verwendenden Zapfhahn und befindet sich an einer niedrigen Stelle der Ballonflasche, um eine umfassendere Drainage zu gewährleisten
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, 21CFR177.1520, FDA
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubgewinde
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung und Dispensierung großer Mengen von Kulturmedien, destilliertem Wasser und anderen Lösungen
Graduierungen Nein
Enthält Zwei große Griffe, kein Zapfhahn
Material Polypropylen
Mouth Style Weit
Flaschenhalstyp Schraubgewinde
Produkttyp Ballonflasche
Form Zylindrisch