Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aquet™ Reiniger
Artikelnummer. 15250859
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0,64 oz.
1 gal.
Packungsgröße:
12 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Packungsgröße
15250859 0,64 oz. 20 Stück
11774133 1 gal. 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15250859 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F170940020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.88 CHF
    65.20 CHF / 20 Stück
    Sparen 32.68 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur manuellen Reinigung von Glasutensilien, Kunststoffen und Oberflächen
  • Phosphatfrei, nicht-ionisch
  • Beschädigt bzw. ätzt Präzisionsgläser nicht
  • Schnelles Spülen; trocknet ohne Abwischen
  • Jede praktische, bereits fertig portionierte Tasche ergibt eine Gallone an 1 % Lösung
  • Die Flasche mit einem Fassungsvermögen von 3.8 Liter (1 Gallone) wird mit einer 473 ml-16Flasche mit Dispensierflasche geliefert
  • Nicht zur Verwendung in automatischen Geschirrspülern
Spezifikation
Produkttyp Detergent
Color-coded No
Form Flüssig
pH 5 bis 9
Scent Regular Scent
Sterilität Non-sterile
Siedepunkt >200 °C
Material Ethoxyliertes Nonylphenol, verzweigt 19 bis 21 %, Dioxan < 0,0006 %, Ethylenoxid 0,0001 %, Wasser, entionisiert
Inhalt und Lagerung 15°bis 49 °C
Größe 20 mL
Volumen (angloamerikanisch) 0,64 oz.
Volumen (metrisch) 20 mL