Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aquet™ Reiniger
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0,64 oz.
1 gal.
Packungsgröße:
12 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Phosphatfrei, nicht-ionisch
- Beschädigt bzw. ätzt Präzisionsgläser nicht
- Schnelles Spülen; trocknet ohne Abwischen
- Jede praktische, bereits fertig portionierte Tasche ergibt eine Gallone an 1 % Lösung
- Die Flasche mit einem Fassungsvermögen von 3.8 Liter (1 Gallone) wird mit einer 473 ml-16Flasche mit Dispensierflasche geliefert
- Nicht zur Verwendung in automatischen Geschirrspülern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Detergent |
| Color-coded | No |
| Form | Flüssig |
| pH | 5 bis 9 |
| Scent | Regular Scent |
| Sterilität | Non-sterile |
| Siedepunkt | >200 °C |
| Material | Ethoxyliertes Nonylphenol, verzweigt 19 bis 21 %, Dioxan < 0,0006 %, Ethylenoxid 0,0001 %, Wasser, entionisiert |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 49 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Spülen von Glas- und Kunststoffartikeln per Hand |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aquet
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nonylphenol, branched, ethoxylated