Learn More
Bel-Art™ DELRIN SCHLAUCHKLEMMEN AD 14MM 14MM
Complete ON/OFF and fine control with enough accuracy to replace stopcocks in many applications
Marke:  Bel-Art™ 06833-10
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Artikelnummer. 11774315
  • 47.60 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Installs without disconnecting tubing or interrupting operation
  • Accepts flexible tubing up to 14mm (0.5 in.) O.D
  • Resistant to acids, alkalis and organic solvents
  • Autoclavable