Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Zubehör für Lab-Aire™ II Trockner für Glaswaren Artikelnummer.: 13283409
Bel Art™ SP Scienceware™ Zubehör für Lab-Aire™ II Trockner für Glaswaren
Artikelnummer. 13283409 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
5 in., Groß, 19 Stück
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
3 in.
4 in.
5 in.
Größe:
S
Mittel
Groß
Packungsgröße:
19 Stück
Artikelnummer. 13283409
Marke: Bel Art™ F189310003
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ersatzstifte zur Verwendung mit Lab-Aire II Tisch- und Wandtrocknern.
  • Erhältlich als kleine (3 Zoll), mittlere (4 Zoll) und große (5 Zoll) Haltestifte
  • Die Haltestifte können bewegt und neu positioniert werden, um verschiedene Laborutensilien wie Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder zu fassen
Spezifikation
Enthält Pegs
Produkttyp Ersatzstift
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Teal
Aufnahmevermögen Lab Glassware
Material ABS
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Lab-Aire II Tischtrockner und Wandtrockner
Größe Groß
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Zubehör für Lab-Aire™ II Trockner für Glaswaren >