Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Halter für konische 50 ml-Röhrchen
Artikelnummer. p-3011739 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11332164
Marke: Bel Art™ F187950001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
So bleiben beim Umgang mit 50 ml-Probenröhrchen beide Hände frei.
Lässt beide Hände für die Handhabung der 50 ml-Probenröhrchen frei
  • Die praktische Halterung aus Polystyrol eignet sich für die sichere Aufnahme eines konischen 50 ml-Zentrifugenröhrchens, damit Sie die Hände für Tätigkeiten wie Pipettieren oder Geräteeinstellungen frei haben
  • Bessere Kontrolle bei Verfahren mit Messungen, Analysen und Modifikationen
  • Die Ausführung Grip hält die Röhrchen sicher in der Halterung und bleibt beim Anheben vom Tisch am Röhrchen haften; zum Entfernen der Röhrchen die Halterung festhalten und das Röhrchen herausziehen
  • Die Ausführung Non-Grip ermöglicht ein freies Herausheben des Röhrchens aus der Halterung
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenhalter, Grip-Stil
Array 1 x 1
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 ml)
Material Polystyrol
Positionen 1
Form Konisch
Einschübe None
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Konisches Röhrchen