Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5-in-1-Verbinder
Artikelnummer. 18877272 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Gerader 5-in-1-Verbinder
T-Steckverbinder 5 in-1
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
3,5 in.
4.625 Zoll
Form:
Gerade
T
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 18877272
Marke: Bel-Art™ F196550000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für 5 Schlauchgrößen und zum Anschluss von Schläuchen gleicher Größe an beiden Enden oder als Reduzierstück für jede beliebige Kombination innerhalb des Bereichs
  • I.D. increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow
  • Molded polypropylene connectors
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Ring diameters are 14, 12.5, 11, 9.5 and 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 and 0.31 in.)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Material Polypropylene
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Gesamtlänge (metrisch) 90 mm
Form Gerade
Farbe Natural
Produkttyp Gerader 5-in-1-Verbinder