Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5-in-1-Verbinder
Artikelnummer. 11724935 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Gerader 5-in-1-Verbinder
T-Steckverbinder 5 in-1
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
3,5 in.
4.625 Zoll
Form:
Gerade
T
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11724935
Marke: Bel-Art™ F196570000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für 5 Schlauchgrößen und zum Anschluss von Schläuchen gleicher Größe an beiden Enden oder als Reduzierstück für jede beliebige Kombination innerhalb des Bereichs
  • Der Innendurchmesser nimmt mit der Kerbgröße zu, wenn die nicht benötigte Länge abgeschnitten wird, um einen ungehinderten Durchfluss zu gewährleisten
  • Verbindungsstücke aus gegossenem Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Die Ringdruchmesser betragen 14, 12.5, 11, 9.5 und 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 und 0.31 Zoll)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 4.625 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 117.4 mm
Form T
Farbe Natural
Produkttyp T-Steckverbinder 5 in-1