Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops
Artikelnummer. 16806906 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Artikelnummer. 16806906
Marke: Bel-Art™ F369100030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
  • Die leuchtend rote Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
  • Die hohe Griffposition hält die Hand weiter von der Probe entfernt
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Rot
Produkttyp Scoop
Abmessungen (L x B) 5,2 x 4 x 2 cm
Länge (metrisch) Griff 10,1 cm
Material High-impact Polystyrene (FDA Grade)