Learn More
behr Labor-Technik™ Behrotest™ Extraktionsgerät für Heißextraktionssysteme nach Twisselmann
Extraktoren für mehrere Proben.
12950.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Extraktionsgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Heißextraktionssystem nach Twisselmann
Enthält Klammern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion von Lösungsmitteln
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10245152
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
behr Labor-Technik™
B00218424
6 x 100 ml
12950.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extraktion nach der Twisselmann-Methode
  • Kontinuierliche Heißextraktion
  • Verbessert die Löslichkeit und verkürzt die Extraktionszeit
  • Energie für jede Probenposition individuell einstellbar
  • Der Kühlwasserkreislauf sorgt für eine gleichmäßige Kühlung an Probenpositionen
  • Praktische Ablage zur sicheren Lagerung des Kondensators zwischen den Heißextraktionen
  • Klemmen zum sicheren Halten von Zwischenprodukten der Extraktion nach dem Entfernen des Probenbehälters
Spezifikation
Spezifikation
Extraktionsgerät
Heißextraktionssystem nach Twisselmann
Klammern
Extraktion von Lösungsmitteln
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Behrotest™ Extraktionsgerät für Heißextraktionssysteme nach Twisselmann