Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Artikelnummer. 10034621
Click to view available options
Flussrate:
300 l/h
500 l/h
800 l/h
Fassungsvermögen:
1200 L
2.400 l
2400 L
5500 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10034621
Marke: behr Labor-Technik™ B00223471
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Conductivity meter
Made from Nylon. Convenient and safe mixed-bed ion exchanger for small to medium-sized quantities of high purity water. To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
  • Optimale Ausnutzung der Ionenaustauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
    • Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
      • Beständig gegen Wechseldruck
        • Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
          • Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
            • Druckwiderstand bis 8 bar
Specifications
Beschreibung B22DN Pressure resistant mixed-bed unit made of nylon, permanent pressure resistant to 8 bar, complete with conductivity meter
Fassungsvermögen 2.400 l
Flussrate 500 l/h
Material Nylon
Purification Method Reverse osmosis
Zur Verwendung mit (Anwendung) As an ion exchanger
Enthält Conductivity meter
Modell B22DN
Druck Up to 8 bar
Typ Entmineralisierer
Länge (metrisch) 21 cm
Höhe (metrisch) 98 cm