Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer For Depressurised Operation
Thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralization of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
Marke: behr Labor-Technik™ B00223466
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kann direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit.
- Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
- Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
- Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
- Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
- Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
- B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
- Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
- Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
- Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
- Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
- Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
- Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
Spezifikation
B10Z Ersatzkassette für Wasserdeionisierer | |
100-l/h- | |
Gehäuse B10Z |
1000 L | |
Polyethylen | |
Ersatzkartusche |