Learn More
Behensäure, TRC
Artikelnummer. 30341941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341941 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11958050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Behenic Acid
CAS 112-85-6
Summenformel C22 H44 O2
Menge 50 g
Synonym Docosanoic Acid, 1-Docosanoic acid, B 95, B 95 (acid), Behenic acid, EXL 5, Edenor C 22-85R, Edenor C 22-85RGS, Glycon B 70, Hydrofol 2022-55, Hydrofol Acid 560, NAA 222S, NAA 22S, NSC 32364, Prifac 2987, Prifrac 2989, n-Docosanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Docosansäure
Molekulargewicht (g/mol) 340.58
Formelmasse 340.3341