Learn More
Beclomethason-Dipropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587539 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15587539 1 g 1 Gramm
15597539 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587539 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-8-5534
Summenformel C28H37ClO7
Molekulargewicht (g/mol) 521.04
InChI-Schlüssel KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Synonym beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
PubChem CID 134129500
IUPAC-Name [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]-propanoat
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beclomethasone dipropionate
Schmelzpunkt 208.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 521.04
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beclomethasone dipropionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.