Learn More
Beclometasondipropionat, Mikromol™
Artikelnummer. 18013680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18013680 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18013680 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0199.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Beclometasondipropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beclometasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beclometasone Dipropionate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C28 H37 Cl O7
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate, Beclometasone Dipropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. E (Pharmeuropa), (11β,16β)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone 17,21-dipropionate, Aerobec, Aldecin, Aldecin AQ nasal, Anceron, Andion, Beclacin, Beclate, Beclazone, Beclazone 250, Beclazone 50, Beclomet, Beclometasone 17,21-dipropionate, Beclometasone dipropionate, Beclomethasone 17,21-dipropionate, Beclomethasone 17α,21-dipropionate, Beclomethasone dipropionate, Beclotide, Beclotide 100, Becloval, Beclovent, Beclovent Inhaler, Becodisks, Beconase, Beconase AQ, Becotide, Belchlorhinol, Belcoforte, Belcomet, Clenil A, Entyderma, Inalone O, Inalone R, Korbutone, Propaderm, Propaderm Forte, QVAR, Qvar 50, Rino-Clenil, Sanasthmax, Sanasthmyl, Sanasthymyl, Sch 8020W, Vancenase, Vancenase AQ, Vanceril, Vanceril DS, Ventolair, Viarex, Viarox, orBec, AH 15270XX, Betamethasone Dipropionate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 521.04
Menge 250 mg
Formelmasse 520,2228 g/mol