Learn More
Beclometasondipropionat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463522 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463522 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0199.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beclometasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beclometasone Dipropionate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C28 H37 Cl O7
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate, Beclometasone Dipropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. E (Pharmeuropa), (11β,16β)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone 17,21-dipropionate, Aerobec, Aldecin, Aldecin AQ nasal, Anceron, Andion, Beclacin, Beclate, Beclazone, Beclazone 250, Beclazone 50, Beclomet, Beclometasone 17,21-dipropionate, Beclometasone dipropionate, Beclomethasone 17,21-dipropionate, Beclomethasone 17α,21-dipropionate, Beclomethasone dipropionate, Beclotide, Beclotide 100, Becloval, Beclovent, Beclovent Inhaler, Becodisks, Beconase, Beconase AQ, Becotide, Belchlorhinol, Belcoforte, Belcomet, Clenil A, Entyderma, Inalone O, Inalone R, Korbutone, Propaderm, Propaderm Forte, QVAR, Qvar 50, Rino-Clenil, Sanasthmax, Sanasthmyl, Sanasthymyl, Sch 8020W, Vancenase, Vancenase AQ, Vanceril, Vanceril DS, Ventolair, Viarex, Viarox, orBec, AH 15270XX, Betamethasone Dipropionate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]propanoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 521.04
Menge 10 mg
Formelmasse 520,2228 g/mol