Learn More
Pal International™ Bartmasken
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Latexfrei
- Weich gesponnene Vliesgewebe
- Weiche, elastische Ohrbügel
- Einheitsgröße
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | General Purpose Beard Cover |
| Größe | Universal |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General Maintenance, Food Industry |
| Verpackungsmenge | 1000/Packung |
| Länge (metrisch) | 120 mm |