Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105885
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 30058366
Marke: Chemsplash 2505.300.999
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Disposable Beard Mask is made from a non-woven material that comes in a one size fits all.
Non-Woven Beard Mask
  • Material: Non-Woven
  • Features:
    • Elasticated
    • 100% Latex Free
    • 18 in.
    • PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Spezifikation
Typ General Purpose Beard Cover
Größe One Size
Material Polypropylene
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45 cm