Learn More
Lenz Laborglasintrumente Hoher Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 mL
2 l
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit Graduierung
- Mit Ausguss
- Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 120 mm |
Kapazität (metrisch) | 2 l |
Material | Borosilikatglas (3,3) |
Höhe (metrisch) | 240 mm |
Enthält | Graduierung und Ausguss |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |