Beschreibung
- PP (Polypropylen)
- Durchscheinend
- Autoklavierbar
- Skala zum Messen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 160 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 210 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |
| Enthält | Griff |
| Menge | 6/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |