Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE GRADUATED BEAKER,PFA CAPACITY 250ML
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- Kann bis auf 500 °F (260 °C) erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden
- Ideal für ultrareine Anwendungen
- Niedriger Metallionengehalt für die Spurenmetallanalyse
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.8 in. |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 71.6 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | PFA |
Höhe (angloamerikanisch) | 3 in. |
Höhe (metrisch) | 76.2 mm |
Typ | Becher |