Learn More
Thermo Scientific™ Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 Becher
16 Becher
24 Becher
28 Becher
32 Becher
36 Becher
4 Becher
5 Becher
6 Becher
8 Becher
9 Becher
Beschreibung:
Rack für 100 ml-Becher
Rack für 250-ml-Becher, 9 x 18 in. Plattform
Rack für 250 ml-Becher
Rack für 30 ml-Becher
Rack für 400 ml-Becher
Rack für 50 ml-Becher
Rack für 600 ml-Becher
Abmessungen (L x B x H):
350 x 286 x 25 mm
351 x 286 x 32 mm
351 x 286 x 58 mm
351 x 286 x 64 mm
355 x 40 x 288 mm
400 x 210 x 25 mm
400 x 210 x 32 mm
400 x 210 x 40 mm
400 x 210 x 58 mm
400 x 210 x 64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory
- Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
- Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers, MaxQ6000 Shakers.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 32 Becher |
| Produkttyp | Beaker Rack |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 9 x 18 in. |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 210 x 25 mm |
| Beschreibung | Rack für 30 ml-Becher |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |