Learn More
Glassco Laboratory Equipments Becher-Niedrigform
Artikelnummer. 32210074
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
32210074 2 L 4 Stück
32210019 25 mL 10 Stück
32210007 50 mL 10 Stück
32210057 100 mL 10 Stück
32210089 150 mL 10 Stück
32210030 250 mL 10 Stück
32210014 400 mL 10 Stück
32210035 600 mL 8 Stück
32210046 1 L 6 Stück
32210026 3 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 32210074 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU229.202.11
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klarer metrischer Abschluss für bequemes Lesen.
  • Entspricht den DIN/ISO 3819-Normen
  • Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und Temperaturschock
  • Großes Kennzeichnungsfeld für östliche Markierung
  • Gleichmäßige Wanddicke und hohe mechanische Festigkeit
  • Weißdruck
  • 3.3 Boro-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Becher
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Weiße Skala mit Graduierung
Modell Niedrig