missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassco Laboratory Equipments Becher-Niedrigform

Artikelnummer. 32210026
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
32210026 3 L 1 Stück
32210019 25 mL 10 Stück
32210007 50 mL 10 Stück
32210057 100 mL 10 Stück
32210089 150 mL 10 Stück
32210030 250 mL 10 Stück
32210014 400 mL 10 Stück
32210035 600 mL 8 Stück
32210046 1 L 6 Stück
32210074 2 L 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32210026 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU229.202.13
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Klarer metrischer Abschluss für bequemes Lesen.

  • Entspricht den DIN/ISO 3819-Normen
  • Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und Temperaturschock
  • Großes Kennzeichnungsfeld für östliche Markierung
  • Gleichmäßige Wanddicke und hohe mechanische Festigkeit
  • Weißdruck
  • 3.3 Boro-Glas

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 3 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Becher
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Weiße Skala mit Graduierung
Modell Niedrig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.