missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators

Artikelnummer. p-200136254 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Typ:
Becherkolben
Trockenkolben
Volumen (metrisch):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15510590

Marke: BUCHI 11063158

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Special shaped flasks for large samples and powder drying.

  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints

Spezifikation

Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Trockenkolben
Volumen (metrisch) 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt