Learn More
Fisherbrand™ Becherklammer
Artikelnummer. 11769327 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Becher 5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11769327
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem Satz fester Backen und dem anderen, der für eine genaue Ausrichtung schwenkbar ist.
  • Hergestellt aus legiertem Edelstahl mit vier gummibeschichteten Backen in gegenüberliegenden Paaren
  • Alle Drehzapfen aus Edelstahl
  • Betätigt durch vernickelte Stößel und Doppelschrauben
  • Die Klammer nimmt Objekte bis zu einem Durchmesser von 175 mm auf
  • Für die Verwendung mit Bechern mit bis zu 5 l
Spezifikation
Typ Becherklammer
Material Legierung, Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher 5 l
Größe (metrisch) Griff 175 mm
Jaw Type 4 Finger, gummibeschichtet
Beschichtung Rubber