Beschreibung
- Das Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit System schützt hitzeempfindliche Proben während der Homogenisierung und ist so konzipiert, dass es während des Homogenisierungsprozesses einen Anstieg der Probentemperatur verhindert.
- Die Reibung, die durch den Perlenfräsprozess erzeugt wird, erzeugt Wärme, die an die Probe übertragen wird.
- Um während der Homogenisierung eine konstante Verarbeitungstemperatur aufrechtzuerhalten, leitet die Fisherbrand Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit gekühlte Luft (-100 °C bis -50 °C) in die Probenprozesskammer und über die Probenröhren zur Wärmeableitung.
- Laboranforderungen: Der Durchfluss der Druckluft in medizinischer Qualität muss bei 120 PSI liegen. Flüssiger Stickstoff oder Trockeneis in Ethanol (flüssiger Stickstoff wird bevorzugt).
Specifica
Specifica
| Typ | Kryo-Kühleinheit |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wärmeempfindliche Proben wie RNA und Proteine |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Perlmühle 24 |
| Enthält | Fisherbrand Kryokühleinheit, isolierter Kryoschlauch, Perlenmühlendeckel, externes Thermometer, Druckluftschlauch, Werkzeugset und Handbuch |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Abmessungen (L x B x H) innen | 34.3 x 22.9 x 29.2 cm |
| Gewicht (metrisch) | 7.2 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?