Learn More
BDCS, Silylierungsreagenz, AcroSeal™, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 200941000
Additional Details : CAS : 1185092-02-7 Gewicht : 0.14590kg Transport : UN number : 2986 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410481
  • 85.89 CHF / 100 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
1185092-02-7
218.8
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
2724131
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
C6H15ClSi·C3H4N2
MFCD00000501
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
Tert-Butyl-Chlor-Dimethylsilan;1H-Imidazol
Spezifikation
BDCS
58°C
AcroSeal™ Glasflasche
0.959
100mL
C6H15ClSi·C3H4N2
07,184; 01,489; 03,157; 08,255
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl-Chlor-Dimethylsilan;1H-Imidazol
2724131
Lösung
0.9590g/mL
Authentic
1.4400 to 1.4420
Gelb
1185092-02-7
MFCD00000501
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
218.8
218.8
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BDCS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation